4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50813.03EA 297 EUR InStock
H50813.03 H50813.MD
4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine ≥99%
4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine
Formule: C₁₂H₁₄F₃NO
MW: 245,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06248881
Numéro CAS: 824390-04-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité