2-Bromoindene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25474.14 B25474.06
B25474.14EA 164 EUR InStock
B25474.14 B25474.06
2-Bromoindene ≥98%
2-Bromoindene
Purity: 98% CAS No.: 10485-09-3 Molecular Formula: C9H7Br Formula Weight: 195.06 Melting Point: 35-37° MDL No.: MFCD06797863
Formule: C₉H₇Br
MW: 195,06 g/mol
Point de fusion: 35…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797863
Numéro CAS: 10485-09-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité