2-Bromoindene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3163-25G B3163-5G
TCIAB3163-25GEA 263 EUR InStock
TCIAB3163-25G TCIAB3163-5G
2-Bromoindene ≥98.0% (par GC)
2-Bromoindene
Formule: C₉H₇Br
MW: 195,06 g/mol
Point d'ébullition: 127°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797863
Numéro CAS: 10485-09-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9acae39befee6f0d7a02c20f386f477cecd41ec&vid=f9acae39befee6f0d7a02c20f386f477cecd41ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 36.0 to 40.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité