1-(2-Cyanophenyl)piperazine
Synonyms: 2-(Piperazin-1-yl)benzonitrile, 1-(2-Cyanophenyl)piperazine, 2-(1-Piperazinyl)benzonitrile
009763-1G 009763-5G
FLUO009763-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009763-1G FLUO009763-5G
1-(2-Cyanophenyl)piperazine
1-(2-Cyanophenyl)piperazine
Formule: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040793
Numéro CAS: 111373-03-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité