(Z)-Stilbenediboronic acid bis(pinacol) ester ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19652.03EA 99.1 EUR InStock
L19652.03
(Z)-Stilbenediboronic acid bis(pinacol) ester ≥98%
(Z)-Stilbenediboronic acid bis(pinacol) ester
Formule: C₂₆H₃₄B₂O₄
MW: 432,18 g/mol
Point de fusion: 176…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683500
Numéro CAS: 221006-76-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité