1-(2-Cyanophenyl)piperidine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11784.03 A11784.06
A11784.03EA 15 EUR InStock
A11784.03 A11784.06
1-(2-Cyanophenyl)piperidine ≥97%
1-(2-Cyanophenyl)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 72752-52-4 Molecular Formula: C12H14N2 Formula Weight: 186.26 Melting Point: 41-45° Boiling Point: 122-125°/1mm UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00049221
Formule: C₁₂H₁₄N₂
MW: 186,26 g/mol
Point d'ébullition: 122…125 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 41…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049221
Numéro CAS: 72752-52-4
EINECS: 427-330-1
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité