2-Furoylacetonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14497.06EA 104 EUR InStock
A14497.06 A14497.03 A14497.14
2-Furoylacetonitrile ≥97%
2-Furoylacetonitrile
Formule: C₇H₅NO₂
MW: 135,12 g/mol
Point de fusion: 77…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052210
Numéro CAS: 31909-58-7
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité