Choline hydroxide 46% (p/p) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Hydroxyethyltrimethylammonium Hydroxide, Choline
B24443.AC B24443.AE
B24443.ACEA 35.4 EUR InStock
B24443.AC B24443.AE
Choline hydroxide 46% (p/p) en solution aqueuse
Choline hydroxide
CAS No.: 123-41-1 Molecular Formula: C5H15NO2 Formula Weight: 121.18 Refractive Index: 1.4270 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00002831
Formule: C₅H₁₅NO₂
MW: 121,18 g/mol
Densité: 1.073
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002831
Numéro CAS: 123-41-1
EINECS: 204-625-1
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité