Choline bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC0328-500GEA 503 EUR InStock
TCIAC0328-500G TCIAC0328-25G
Choline bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Choline bromide
Formule: C₅H₁₄BrNO
MW: 184,748 g/mol
Point de fusion: 298°C
Numéro MDL: MFCD00054244
Numéro CAS: 1927-06-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/73/68/28937368.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité