5-Cyanophthalide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile
C2001-25G C2001-5G
TCIAC2001-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAC2001-25G TCIAC2001-5G
5-Cyanophthalide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
5-Cyanophthalide
Formule: C₉H₅NO₂
MW: 159,1415 g/mol
Numéro MDL: MFCD01072882
Numéro CAS: 82104-74-3
EINECS: 279-900-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0910e87e182e632733f82f0ec39dd0192759fba&vid=b0910e87e182e632733f82f0ec39dd0192759fba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 205.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité