6-Aminophthalide 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18896.02 A18896.09 A18896.88
A18896.02EA 61.9 EUR InStock
A18896.02 A18896.09 A18896.88
6-Aminophthalide 95%
6-Aminophthalide
Purity: 95% CAS No.: 57319-65-0 Molecular Formula: C8H7NO2 Formula Weight: 149.15 Melting Point: 182-185° MDL No.: MFCD00033530
Formule: C₈H₇NO₂
Point de fusion: 182…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00033530
Numéro CAS: 57319-65-0
EINECS: 260-675-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité