6-Nitrophthalide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20375.06 B20375.14
B20375.06EA 74.8 EUR InStock
B20375.06 B20375.14
6-Nitrophthalide ≥97%
6-Nitrophthalide
Purity: 97% CAS No.: 610-93-5 Molecular Formula: C8H5NO4 Formula Weight: 179.13 Melting Point: 140-146° MDL No.: MFCD00033529
Formule: C₈H₅NO₄
Point de fusion: 140…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00033529
Numéro CAS: 610-93-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité