Bis(tributylstannyl)acetylene
Danger
011018-1G 011018-5G
FLUO011018-1GEA 0 EUR InStock
FLUO011018-1G FLUO011018-5G
Bis(tributylstannyl)acetylene
Bis(tributylstannyl)acetylene
Formule: C₂₆H₅₄Sn₂
Numéro MDL: MFCD00010239
Numéro CAS: 994-71-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité