1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50862.03 H50862.MD
H50862.03EA 202 EUR InStock
H50862.03 H50862.MD
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥99%
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Purity: 99% CAS No.: 87394-65-8 Molecular Formula: C9H12ClN3 Formula Weight: 197.67 MDL No.: MFCD04115049
Formule: C₉H₁₂ClN₃
MW: 197,67 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115049
Numéro CAS: 87394-65-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité