2-(1-Piperazinyl)nicotinamide 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50967.MDEA 83.5 EUR InStock
H50967.MD H50967.03
2-(1-Piperazinyl)nicotinamide 95%
2-(1-Piperazinyl)nicotinamide
Formule: C₁₀H₁₄N₄O
MW: 206,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061093
Numéro CAS: 87394-64-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité