Tétraéthylborate de sodium 20% dans le THF
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
DE-MS-03402S-5 DEMS03402S5X25 DE-MS03402S-25
PROODE-MS-03402S-5EA 236 EUR InStock
PROODE-MS-03402S-5 PROODEMS03402S5X25 PROODE-MS03402S-25
Tétraéthylborate de sodium 20% dans le THF
Tétraéthylborate de sodium
Formule: C₈H₂₀BNa
MW: 150,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061547
Numéro CAS: 15523-24-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité