2-Acetoxybenzonitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Cyanophenyl acetate
A1118-25G A1118-5G
TCIAA1118-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAA1118-25G TCIAA1118-5G
2-Acetoxybenzonitrile ≥97.0% (par GC)
2-Acetoxybenzonitrile
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Point d'ébullition: 254°C
Numéro MDL: MFCD00017360
Numéro CAS: 5715-02-6
EINECS: 227-210-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d05cdc2a79e5604e8ceaa432c27984b57f7d201&vid=1d05cdc2a79e5604e8ceaa432c27984b57f7d201&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité