(Dimethylamino)acetonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B25085.22EA 96.8 EUR InStock
B25085.22 B25085.14
(Dimethylamino)acetonitrile 98%
(Dimethylamino)acetonitrile
Formule: C₄H₈N₂
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 137…138 °C
Densité: 0,863
Point d'éclair: 36 °C (96 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001890
Numéro CAS: 926-64-7
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité