(Dimethylamino)acetonitrile ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D1929-25ML D1929-500ML
TCIAD1929-25MLEA 55 EUR InStock
TCIAD1929-25ML TCIAD1929-500ML
(Dimethylamino)acetonitrile ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
(Dimethylamino)acetonitrile
Formule: C₄H₈N₂
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Point d'éclair: 36°C
Numéro MDL: MFCD00001890
Numéro CAS: 926-64-7
EINECS: 213-140-4
ONU: 2378
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69c5150e0822157987c6925d8ddbbddfbb4bebe7&vid=69c5150e0822157987c6925d8ddbbddfbb4bebe7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité