1-Acetamidonaphthalene ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
N0050-25G N0050-250G
TCIAN0050-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAN0050-25G TCIAN0050-250G
1-Acetamidonaphthalene ≥99.0% (par GC)
1-Acetamidonaphthalene
Formule: C₁₂H₁₁NO
Numéro MDL: MFCD00059128
Numéro CAS: 575-36-0
EINECS: 209-380-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b622bda7386eb363b35b54af879e44edc265e43&vid=2b622bda7386eb363b35b54af879e44edc265e43&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 159.0 to 162.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité