3-Pyridineacetamide ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25692.14 B25692.06
B25692.14EA 218 EUR InStock
B25692.14 B25692.06
3-Pyridineacetamide ≥99%
3-Pyridineacetamide
Purity: 99% CAS No.: 3724-16-1 Molecular Formula: C7H8N2O Formula Weight: 136.15 Melting Point: 122-124° MDL No.: MFCD08236789
Formule: C₇H₈N₂O
Point de fusion: 122…124 °C
Densité: 1.17
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08236789
Numéro CAS: 3724-16-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité