4-Pyridineacetamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Pyridin-4-yl)acetamide
B24734.03 B24734.06
B24734.03EA 21 EUR InStock
B24734.03 B24734.06
4-Pyridineacetamide ≥98%
4-Pyridineacetamide
Purity: 98% CAS No.: 39640-62-5 Molecular Formula: C7H8N2O Formula Weight: 136.15 Melting Point: 144-147° MDL No.: MFCD02685124
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Point de fusion: 144…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02685124
Numéro CAS: 39640-62-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité