(E)-1-Hexene-1,2-diboronic acid bis(pinacol)ester ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19650.03EA 78.8 EUR InStock
L19650.03 L19650.06
(E)-1-Hexene-1,2-diboronic acid bis(pinacol)ester ≥98%
(E)-1-Hexene-1,2-diboronic acid bis(pinacol)ester
Formule: C₁₈H₃₄B₂O₄
MW: 336,09 g/mol
Point d'ébullition: 102…104 °C (0,08 mmHg)
Densité: 0,954
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093898
Numéro CAS: 185427-48-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité