4,4'-Dihydroxydiphenylether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Oxydiphenol, 4,4-Oxydiphenol
D2121-25G D2121-500G
TCIAD2121-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAD2121-25G TCIAD2121-500G
4,4'-Dihydroxydiphenylether ≥98.0% (par GC)
4,4'-Dihydroxydiphenylether
Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,2060 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016463
Numéro CAS: 1965-09-9
EINECS: 217-809-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0618cb91fa0a4de483a67a79625adf851dd10e0&vid=e0618cb91fa0a4de483a67a79625adf851dd10e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité