Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Acetylphenylboronic acid pinacol ester

Synonyms: 1-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethanone, 3-Acetylphenylboronic acid, pinacol ester

021838-5G 021838-1G
FLUO021838-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021838-5G FLUO021838-1G
3-Acetylphenylboronic acid pinacol ester
3-Acetylphenylboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₄H₁₉BO₃
MW: 246,1099 g/mol
Numéro MDL: MFCD05863923
Numéro CAS: 214360-49-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité