4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Aminomethyl)benzonitrile HCl, α-Amino-p-tolunitrile Hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzonitrile Hydrochloride, 4-Cyanobenzylamine Hydrochloride
A1645-1G A1645-5G
TCIAA1645-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA1645-1G TCIAA1645-5G
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Formule: C₈H₉ClN₂
MW: 168,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861472
Numéro CAS: 15996-76-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5aa5c1093148befc42ec603f5c3735fc28d8471c&vid=5aa5c1093148befc42ec603f5c3735fc28d8471c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité