5-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
Synonyms: (5-Acetyl-2-fluorophenyl)boronic acid
016211-1G 016211-5G
FLUO016211-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016211-1G FLUO016211-5G
5-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
5-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₈H₈BFO₃
MW: 181,9567 g/mol
Numéro MDL: MFCD06656263
Numéro CAS: 870777-29-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité