4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4'-Octyloxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
H55191.03 H55191.06
H55191.03EA 101 EUR InStock
H55191.03 H55191.06
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl ≥97%
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl
Purity: 97% CAS No.: 52364-73-5 Molecular Formula: C21H25NO Formula Weight: 307.44 Flash Point: 113°(235°F) Melting Point: 51-77° MDL No.: MFCD00075145
Formule: C₂₁H₂₅NO
MW: 307,44 g/mol
Point de fusion: 51…77 °C
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075145
Numéro CAS: 52364-73-5
EINECS: 257-878-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité