4-Cyano-4'-pentyloxybiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amyloxy-4'-cyanobiphenyl, 4-Cyano-4'-n-pentyloxybiphenyl, 5OCB, 4'-Amyloxy-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Pentyloxy-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Pentyloxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
C1551-1G C1551-5G
TCIAC1551-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAC1551-1G TCIAC1551-5G
4-Cyano-4'-pentyloxybiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Cyano-4'-pentyloxybiphenyl
Formule: C₁₈H₁₉NO
MW: 265,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00074879
Numéro CAS: 52364-71-3
EINECS: 257-875-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0e9a703e69c1817a4f4f5fc4d2daf08e4c7f66d&vid=c0e9a703e69c1817a4f4f5fc4d2daf08e4c7f66d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 47.0 to 71.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité