4-(Benzyloxy)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1365-25G B1365-5G
TCIAB1365-25GEA 121 EUR InStock
TCIAB1365-25G TCIAB1365-5G
4-(Benzyloxy)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-(Benzyloxy)benzonitrile
Formule: C₁₄H₁₁NO
MW: 209,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079701
Numéro CAS: 52805-36-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebaa4cdb0a1a11f5d03b19f67cb3594f3a83d036&vid=ebaa4cdb0a1a11f5d03b19f67cb3594f3a83d036&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 96.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité