Methyl quinoline-6-carboxylate
Fournisseur: Thermo Scientific
KM10245DA KM10245EA
MAYBKM10245DAEA 0 EUR InStock
MAYBKM10245DA MAYBKM10245EA
Methyl quinoline-6-carboxylate
Methyl quinoline-6-carboxylate
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,2000 g/mol
Numéro MDL: MFCD00956766
Numéro CAS: 38896-30-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité