Methyl quinoline-6-carboxylate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
M1687-25G M1687-5G
TCIAM1687-25GEA 175 EUR InStock
TCIAM1687-25G TCIAM1687-5G
Methyl quinoline-6-carboxylate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl quinoline-6-carboxylate
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,2000 g/mol
Numéro MDL: MFCD00956766
Numéro CAS: 38896-30-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8d149942c96f4d574de65e8281b1fc4dd2e5cac&vid=b8d149942c96f4d574de65e8281b1fc4dd2e5cac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité