4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
CFF1185.1 006632-1G 006632-5G
CHMPCFF1185.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1185.1 FLUO006632-1G FLUO006632-5G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₆F₃NO₃
Numéro MDL: MFCD00236691
Numéro CAS: 49713-47-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité