(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
B1143-1G B1143-100MG B1143-5G
TCIAB1143-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAB1143-1G TCIAB1143-100MG TCIAB1143-5G
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate
Formule: C₂₀H₁₃O₄P
Numéro MDL: MFCD00010045
Numéro CAS: 39648-67-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c32d1d21fc294232c1fa04a62e16e3f0f8fe16e0&vid=c32d1d21fc294232c1fa04a62e16e3f0f8fe16e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -590.0 to -610.0 deg (C=1, MeOH)
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité