(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate
Fournisseur: Molekula
MOLE76943966-1GEA 0 EUR InStock
MOLE76943966-1G
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate
Formule: C₂₀H₁₃O₄P
MW: 348,289 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010045
Numéro CAS: 35193-64-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité