1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB2130-25GEA 161 EUR InStock
TCIAB2130-25G TCIAB2130-5G
1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate
Formule: C₂₀H₁₃O₄P
MW: 348,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010045
Numéro CAS: 35193-63-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/02/28933902.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité