1-Bromo-2-naphthaldehyde ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1647-1G B1647-5G B1647-25G
TCIAB1647-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAB1647-1G TCIAB1647-5G TCIAB1647-25G
1-Bromo-2-naphthaldehyde ≥96.0% (par GC)
1-Bromo-2-naphthaldehyde
Formule: C₁₁H₇BrO
MW: 235,0767 g/mol
Numéro MDL: MFCD00046368
Numéro CAS: 3378-82-3
EINECS: 222-180-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ea8f910250df20f1fe92b090de9653e526abee2&vid=4ea8f910250df20f1fe92b090de9653e526abee2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 115.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité