Rouge direct 80
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD3273-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAD3273-25G
Rouge direct 80
Direct red 80
Formule: C₄₅H₂₆N₁₀Na₆O₂₁S₆
MW: 1373,051 g/mol
Numéro MDL: MFCD00054389
Numéro CAS: 2610-10-8
EINECS: 220-027-3
Merck Index: 14,08548
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/28980258.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 524.0 to 528.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 350 (H2O, 524.0 to 528.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité