Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoro-1-naphthaldehyde


046109-1G 046109-5G
FLUO046109-1GEA 0 EUR InStock
FLUO046109-1G FLUO046109-5G
4-Fluoro-1-naphthaldehyde
4-Fluoro-1-naphthaldehyde


Formule: C₁₁H₇FO
MW: 174,1700 g/mol
Numéro MDL: MFCD02261765
Numéro CAS: 172033-73-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité