2-(1-Naphthalene)ethanol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Naphthalen-1-yl)ethanol, 2-(1-Naphthyl)ethanol
N0575-25G N0575-5G
TCIAN0575-25GEA 227 EUR InStock
TCIAN0575-25G TCIAN0575-5G
2-(1-Naphthalene)ethanol ≥95.0% (par GC)
2-(1-Naphthalene)ethanol
Formule: C₁₂H₁₂O
MW: 172,23 g/mol
Point d'ébullition: 179°C
Numéro MDL: MFCD00004050
Numéro CAS: 773-99-9
EINECS: 212-260-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2e7e33075b4562f77f331e71a883a13a12b5b18&vid=a2e7e33075b4562f77f331e71a883a13a12b5b18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 59.0 to 64.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité