1-Naphthalenemethanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Naphthalen-1-ylmethanol
180110020 180110100
ACRO180110020EA 25.3 EUR InStock
ACRO180110020 ACRO180110100
1-Naphthalenemethanol 98%
1-Naphthalenemethanol
Formule: C₁₁H₁₀O
MW: 158,20 g/mol
Point d'ébullition: 301 °C (715 mmHg)
Point de fusion: 59…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004044
Numéro CAS: 4780-79-4
EINECS: 225-324-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 62 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité