2-Naphthalenemethanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO351150050EA 108 EUR InStock
ACRO351150050 ACRO351150010 ACRO351150250
2-Naphthalenemethanol 98%
2-Naphthalenemethanol
Formule: C₁₁H₁₀O
MW: 158,2000 g/mol
Point de fusion: 79…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004124
Numéro CAS: 1592-38-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité