2-Naphthalenemethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAN0881-25GEA 279 EUR InStock
TCIAN0881-25G TCIAN0881-5G
2-Naphthalenemethanol ≥98.0% (par GC)
2-Naphthalenemethanol
Formule: C₁₁H₁₀O
MW: 158,2000 g/mol
Point d'ébullition: 178°C
Numéro MDL: MFCD00004124
Numéro CAS: 1592-38-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/70/28990070.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité