2-Formyl-3-picoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM1470-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAM1470-1G
2-Formyl-3-picoline ≥98.0% (par GC)
2-Formyl-3-picoline
Formule: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Point de fusion: 8°C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD02181144
Numéro CAS: 55589-47-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/95/28975695.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité