2-Formyl-6-picoline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO127570250EA 540 EUR InStock
ACRO127570250 ACRO127570050 ACRO127570010
2-Formyl-6-picoline 97%
2-Formyl-6-picoline
Formule: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Point de fusion: 31…33 °C
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006291
Numéro CAS: 1122-72-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité