2-Formyl-6-picoline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26841.14EA 661 EUR InStock
H26841.14 H26841.06
2-Formyl-6-picoline ≥98%
2-Formyl-6-picoline
Formule: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Point d'ébullition: 105…108 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 29…33 °C
Point d'éclair: 68 °C (155 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006291
Numéro CAS: 1122-72-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité