2-Formyl-6-picoline
Synonyms: 6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde
021900-5G 021900-25G
FLUO021900-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021900-5G FLUO021900-25G
2-Formyl-6-picoline
2-Formyl-6-picoline
Formule: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006291
Numéro CAS: 1122-72-1
EINECS: 214-359-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité