2-Formyl-6-picoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde
M1157-25G M1157-5G
TCIAM1157-25GEA 312 EUR InStock
TCIAM1157-25G TCIAM1157-5G
2-Formyl-6-picoline ≥98.0% (par GC)
2-Formyl-6-picoline
Formule: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Point d'éclair: 68°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006291
Numéro CAS: 1122-72-1
EINECS: 214-359-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3c04068f17547517792ed471f90e2234b718c07&vid=c3c04068f17547517792ed471f90e2234b718c07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité