2-Methoxy-4-methylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM2190-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAM2190-1G TCIAM2190-5G
2-Methoxy-4-methylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Methoxy-4-methylpyridine
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,1525 g/mol
Point d'ébullition: 50°C
Point d'éclair: 53°C
Numéro MDL: MFCD06200799
Numéro CAS: 100848-70-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/72/28988172.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité