Ethyl thiophene-2-carboxylate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-thiophenecarboxylate
A12302.09 A12302.18
A12302.09EA 30.5 EUR InStock
A12302.09 A12302.18
Ethyl thiophene-2-carboxylate ≥98%
Ethyl thiophene-2-carboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 2810-04-0 Molecular Formula: C7H8O2S Formula Weight: 156.20 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.5260 Boiling Point: 217-218° Beilstein Reference: 112678 MDL No.: MFCD00005436
Formule: C₇H₈O₂S
MW: 156,20 g/mol
Point d'ébullition: 217…218 °C
Densité: 1.161
Point d'éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005436
Numéro CAS: 2810-04-0
EINECS: 220-554-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité